Läs mer
Fisherbrand™ Mikrorörare Magnetisk omrörare
Produktkod. 11765694 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
11765694 5 l Varje
1 options
Produktkod. 11765694
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Liten magnetomrörare speciellt designad för mikrotitrering.
Säkerställer hög motståndskraft mot kemiska ämnen. Fisherbrand™ Microstirrer Magnetic Omrörare är liten, enkel och effektiv samtidigt som den förblir kall även efter flera dagars kontinuerlig användning.
Hög tillförlitlighet:
  • Kontrollpanelen är skyddad från vätskespill
  • Epoxibelagt hölje av kraftigt stål
  • Lång livslängd drift
  • Accepterar upp till 5 liters flaskor
Applikationer i åtanke:
  • Blek yta för visualisering av partiklar och färgförändringar
  • Förblir kall, även efter dagar av kontinuerlig användning
  • Speciellt designad för mikrotitrering
  • Utmärkt hastighetskontroll, även vid låg hastighet
Enkelt och praktiskt:
  • Hastighetsreglering upp till 1100 rpm
  • Universal nätspänning / frekvensområde
  • Lätt vikt
Specifikationer
Hastighet 1100 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Epoxi
Kapacitet 5 l
Visa Analog
Form Fyrkantig
Spänning 100 till 240 V
Wattal 0.6 w
Mått (L x B x H) 48 x 120 x 128 mm (H x W x D)
Höjd (metrisk) 48 mm
Bredd (metrisk) 120 mm
Elektriska krav 100 till 240 V, 50/60 Hz, 0,6 w
Frekvens 50/60 Hz
Material Metall
Hastighetskontroll Utmärkt hastighetskontroll även vid låga varv
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (metrisk) 0.55 kg