Beskrivning
- Elektronisk hastighetsreglering upp till 30 rpm
- LCD hastighetsdisplay
- Uppfyller UNI 10802 och DIN 38414 standarder
- Accepterar 6 x 2 L eller 8 x 1 L flaskor (med adapter)
- Rotationen stoppar automatiskt om den blockeras
- Stark motståndskraft mot kemisk och mekanisk korrosion
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 0 till 30 rpm |
| Visa | LCD |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 100 w |
| Höjd (metrisk) | 520 mm |
| Bredd (metrisk) | 665 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| För användning med (utrustning) | Tillämpningar som kräver vältning, rotation och omrörning såsom i avfallsbehandlingsanläggningar och laboratorier för avfalls- och miljöanalys |
| Material | Epoxymålad metall |
| Vikt (metrisk) | 30 kg |