Beskrivning
- Minimalt underhåll (byt bara ut röret)
- Enkel rengöring - ingen kontakt med vätska och mekaniska delar
- Slang (2 diametrar tillgängliga) motstår de flesta kemikalier
- Elektronisk hastighetskontroll
- Kan pumpa från 10 meters djup
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 6 till 135 ml/min. |
| För användning med (applikation) | Överföra vätskor inom industrisektorer som läkemedel, livsmedel, bioteknik, kemi, dryck |
| Inkluderar | Variabel flödeshastighet |
| Material | Epoxilackerat rostfritt stål |
| Motortyp | 24 V CC med växelreduktion |
| Mått (L x B x H) | 190 x 145 x 95 mm |
| Total bredd (metrisk) | 145 mm |
| Total höjd (metrisk) | 95 mm |
| Vikt (metrisk) | 1.8 kg |
| Elektriska krav | 230 V 50 till 60 Hz |
| Visa mer |