Läs mer
Velp Scientifica™ SP 311 Peristaltiska pumpar
Produktkod. 15399484 Handla allt Velp Produkter
Change view
Flödeshastighet:
125 till 1000 ml/min.
2 till 35 ml/min.
20 till 240 ml/min.
6 till 135 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15399484 20 till 240 ml/min. Varje
15369484 2 till 35 ml/min. Varje
15309494 125 till 1000 ml/min. Varje
15389484 6 till 135 ml/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15399484 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F40200012
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Velp Scientifica™ SP 311 peristaltiska pumpar är användbara för att överföra vätskor inom industrisektorer som läkemedel, livsmedel, bioteknik, kemi, dryck.
  • Minimalt underhåll (byt bara ut röret)
  • Enkel rengöring - ingen kontakt med vätska och mekaniska delar
  • Slang (2 diametrar tillgängliga) motstår de flesta kemikalier
  • Elektronisk hastighetskontroll
  • Kan pumpa från 10 meters djup
Specifikationer
Flödeshastighet 20 till 240 ml/min.
För användning med (applikation) Överföra vätskor inom industrisektorer som läkemedel, livsmedel, bioteknik, kemi, dryck
Inkluderar Variabel flödeshastighet
Material Epoxilackerat rostfritt stål
Motortyp 24 V CC med växelreduktion
Mått (L x B x H) 190 x 145 x 95 mm
Total bredd (metrisk) 145 mm
Total höjd (metrisk) 95 mm
Vikt (metrisk) 1.8 kg
Elektriska krav 230 V 50 till 60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 20 w
Frekvens 50/60 Hz