Läs mer
Velp Scientifica™ SP 311 Peristaltiska pumpar
Produktkod. p-8014162 Handla allt Velp Produkter
Flödeshastighet:
125 till 1000 ml/min.
2 till 35 ml/min.
20 till 240 ml/min.
6 till 135 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15369484
Brand: Velp Scientifica™ F40200002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Velp Scientifica™ SP 311 peristaltiska pumpar är användbara för att överföra vätskor inom industrisektorer som läkemedel, livsmedel, bioteknik, kemi, dryck.
  • Minimalt underhåll (byt bara ut röret)
  • Enkel rengöring - ingen kontakt med vätska och mekaniska delar
  • Slang (2 diametrar tillgängliga) motstår de flesta kemikalier
  • Elektronisk hastighetskontroll
  • Kan pumpa från 10 meters djup
Specifikationer
Flödeshastighet 2 till 35 ml/min.
För användning med (applikation) Överföra vätskor inom industrisektorer som läkemedel, livsmedel, bioteknik, kemi, dryck
Inkluderar Variabel flödeshastighet
Material Epoxilackerat rostfritt stål
Motortyp 24 V CC med växelreduktion
Mått (L x B x H) 190 x 145 x 95 mm
Total bredd (metrisk) 145 mm
Total höjd (metrisk) 95 mm
Vikt (metrisk) 1.8 kg
Elektriska krav 230 V 50 till 60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 20 w
Frekvens 50/60 Hz