Läs mer
Gilac™ Epoxivagn för 170 L halvcirkelformad behållare med stor volym
Produktkod. 17948591
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
100 kg
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk)
17948591 100 kg
1 options
Produktkod. 17948591 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G194799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9533.08 SEK
    6308.54 SEK / Paket med 1
    Save 3224.54 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Epoxivagn för 170 L Large Volume Halvcirkelformad behållare gör det lättare att arbeta i brösthöjd.
  • Vagn utrustad med 125 mm diameter PA-hjul (2 fasta hjul och 2 svängbara med bromsar).
Specifikationer
Typ Vagn
Håller Stora volymbehållare
Bärande kapacitet (metrisk) 100 kg
Material Fenol, melamin
Hjuldiameter (metrisk) 125 mm
För användning med (utrustning) 170 L Halvcirkelformad behållare med stor volym