Läs mer
Epoxycyclohexane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epoxycyclohexane |
| Smältpunkt | -27°C |
| CAS | 286-20-4 |
| Densitet | 0.97 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 50 mL |
| MDL-nummer | MFCD00005162 |
| Synonym | Epoxycyclohexane, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, Cyclohexene oxide, Epoxycyclohexane |
| Kokpunkt | 131°C to 132°C/1013 hPa |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.14 |
| Kvalitet | Research |