missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Epoxystyrene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 96-09-3 |
| Smältpunkt | -37°C |
| Densitet | 1.05 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 193°C to 195°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00005121 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | Epoxystyrene, Styrene oxide, Phenyloxirane, Phenylethylene oxide, Styrene epoxide, Epoxystyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.15 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?