Läs mer
Eppendorf™ Rotor för centrifuger 5804 R och 5810 R
Produktkod. 15118364 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
20 x 5,0 ml
24 x 15 ml koniska rör
4 x 250 ml
40 x 15 ml koniska rör
48 x 1,5/2,0 ml rör
6 x 15/50 ml
Typ:
Aerosoltät Rotor
Rotor
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Typ Förpackningsstorlek
15118364 20 x 5,0 ml Aerosoltät Rotor Varje
12886233 48 x 1,5/2,0 ml rör Aerosoltät Rotor Varje
10733912 6 x 15/50 ml Aerosoltät Rotor Varje
12846213 4 x 250 ml Rotor Varje
12856243 24 x 15 ml koniska rör Rotor Varje
12846243 40 x 15 ml koniska rör Rotor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15118364 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5820765003
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Eppendorf Rotor för Centrifuger 5804 R och 5810 R - precision möter kraft. Anpassa din centrifugering med olika kapaciteter och hastigheter. Tillbehör med mångsidiga hinkar och adaptrar för effektiv provbearbetning. Idealisk för högpresterande applikationer, vilket säkerställer noggrannhet och reproducerbarhet.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
  • Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Aerosoltät Rotor
Kapacitet 20 x 5,0 ml
Max. RCF 20,913 x g
Max. Hastighet 13,100 rpm
För användning med (utrustning) Centrifuger 5804 R och 5810 R
Inkluderar Rotorlock
Modell FA-45-20-17