Läs mer
Eppendorf™ 750mL runda skopor för S-4-104 Rotor
Produktkod. p-4498054 Handla allt Eppendorf Produkter
Kvantitet:
2/Pk.
4/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Produktkod. 13296599
Brand: Eppendorf™ 5820742003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Eppendorf Rotorer och centrifuger
  • Finns i förpackningar om två eller fyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) S-4-104 rötor för 5810/5810R centrifug
Kapacitet 750 mL
Färg Blått
Behållartyp Hink
Kvantitet 2/Pk.