Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor 96-brunnar, 250μ L - PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10319597 Handla allt Eppendorf Produkter
Click to view available options
Färg:
Blått
Färglös
Kjol stil:
Halvkjolar
Okjol
Okjol, delbar
Renhet eller kvalitetsklass:
Forensic DNA Grade (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
PCR ren och fri från bakteriellt DNA (icke-sterilt)
Förpackning:
5 påsar x 4 tallrikar
Individuellt blisterförpackad
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 20
Product Code. 10319597
Brand: Eppendorf™ 0030129334
Only null left
Add to basket
Add to basket
Eppendorfs twin.tec™ PCR-plattor har en ram av polykarbonat och tunnväggiga polypropenbrunnar som säkerställer optimal värmeöverföring och hög styvhet. Med upphöjda brunnsfälgar möjliggör dessa plattor en effektiv tätning, minimerar risken för korskontaminering och bidrar till konsekvent tillförlitliga resultat.
  • Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda.
  • Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet.
  • Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat.
  • Förbättrad väl till brunn tolerans.
  • Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens.
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering.
Certifications
Certifierad DNA-, DNas-, RNas- och PCR-inhibitorfri.
†Certifikat, testprocedurer och detaljerad information tillgänglig på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad Humant DNA, DNas, RNasfritt
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Individuellt blisterförpackad
Färg Blått
Produkttyp PCR-platta
Kjol stil Halvkjolar
Material Polypropen, Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 250μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) RT-PCR-applikationer
Max. RCF 2250 x g
Renhet eller kvalitetsklass PCR ren och fri från bakteriellt DNA (icke-sterilt)
Kvantitet 10 Pk.
Kantad Ja
Tja Färg Färglös
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt