Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor 96-brunnar, 250μ L - PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10608439 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Blått
Färglös
Kjol stil:
Halvkjolar
Okjol
Okjol, delbar
Renhet eller kvalitetsklass:
Forensic DNA Grade (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
PCR ren och fri från bakteriellt DNA (icke-sterilt)
Förpackning:
5 påsar x 4 tallrikar
Individuellt blisterförpackad
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kjol stil Renhet eller kvalitetsklass Förpackning unitSize
10608439 Färglös Okjol PCR Clean (icke-steril) 5 påsar x 4 tallrikar Paket med 20
10176287 Färglös Halvkjolar PCR ren och fri från bakteriellt DNA (icke-sterilt) Individuellt blisterförpackad Paket med 10
10319597 Blått Halvkjolar PCR ren och fri från bakteriellt DNA (icke-sterilt) Individuellt blisterförpackad Paket med 10
15665367 Färglös Halvkjolar Forensic DNA Grade (icke-steril) Individuellt blisterförpackad Paket med 10
10441528 Blått Okjol PCR Clean (icke-steril) 5 påsar x 4 tallrikar Paket med 20
10297987 Färglös Okjol, delbar PCR Clean (icke-steril) 5 påsar x 4 tallrikar Paket med 20
10258037 Blått Okjol, delbar PCR Clean (icke-steril) 5 påsar x 4 tallrikar Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10608439 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030133366
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorfs twin.tec™ PCR-plattor har en ram av polykarbonat och tunnväggiga polypropenbrunnar som säkerställer optimal värmeöverföring och hög styvhet. Med upphöjda brunnsfälgar möjliggör dessa plattor en effektiv tätning, minimerar risken för korskontaminering och bidrar till konsekvent tillförlitliga resultat.
  • Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda.
  • Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet.
  • Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat.
  • Förbättrad väl till brunn tolerans.
  • Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens.
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering.
Certifications
Certifierad DNA-, DNas-, RNas- och PCR-inhibitorfri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Humant DNA, DNas, RNasfritt
Formatera Standard
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 5 påsar x 4 tallrikar
Färg Färglös
Produkttyp PCR-platta
Kjol stil Okjol
Material Polypropen, Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 250μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Idealisk för extrema applikationer som multipel värmeförsegling.
Max. RCF 2250 x g
Profil Regelbunden
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Kvantitet 20 Pk.
Tja Färg Färglös