Läs mer
Eppendorf™ Lock till ThermoMixer™ F1.5 och FP
Produktkod. 13508480 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Typ:
Tallrikens lock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
13508480 Tallrikens lock Varje
1 options
Produktkod. 13508480 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5363000233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 SEK
    1680.00 SEK / Paket med 1
    Save 170.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Använd detta lock med ThermoMixer™ F1,5 och SmartBlocks™ 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, plattor PCR 96, PCR 384. Eppendorf™ Lock till ThermoMixer™ F1.5 och FP är utbytbara på några sekunder.
Upprätthåll exakta, enhetliga temperaturer med individuellt sensorstyrd SmartBlocks .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 0,5, 1,5, 2 ml SmartBlocks , 96 och 384-brunnars PCR-plattor
Typ Tallrikens lock