Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för Combitips Advanced™ Pipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12614607 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
25 ml
50 ml
Färgkod:
Rött
ljusgrå
Kvantitet:
1 st
7-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 7
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod Kvantitet unitSize
12614607 25 ml Rött 1 st Varje
12644607 50 ml ljusgrå 7-pack Paket med 7
12624607 50 ml ljusgrå 1 st Varje
12634607 25 ml Rött 7-pack Paket med 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12614607 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030089715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 SEK
    152.21 SEK / Paket med 1
    Save 1.79 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa adaptrar med Eppendorf pipettspetsar. Eppendorf™ Adaptrar för Combitips Advanced™ Pipettspetsar är färgkodade och autoklaverbara.
  • Finns i 25 och 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 25 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 1 st
Färgkod Rött
För användning med (utrustning) 25 mL Eppendorf Quality Tip