Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för Combitips Advanced™ Pipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4437163 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
25 mL
50 mL
Färgkod:
Rött
ljusgrå
Kvantitet:
1 st
7 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 7
Varje
Produktkod. 12614607
Brand: Eppendorf™ 0030089715
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa adaptrar med Eppendorf pipettspetsar. Eppendorf™ Adaptrar för Combitips Advanced™ Pipettspetsar är färgkodade och autoklaverbara.
  • Finns i 25 och 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 25 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 1 st
Färgkod Rött
För användning med (utrustning) 25 mL Eppendorf Quality Tip