Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rotorer med 15 mL borrhål
Handla allt Eppendorf Produkter
:
För centrifuger med rotorer för koniska 15 mL rör
Beskrivning
- För rotorer med 15 ml borrhål
- Accepterar 5 ml koniska rör
- Finns i förpackningar om 8
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| För användning med (utrustning) | 5 ml Eppendorf™ rör för höghastighetscentrifugrotor |
| Beskrivning | Adaptrar för rotorer med 15 mL borrhål |