Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rotorer- 5430/5430 R centrifug
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
Litet borrhål på 6 x 5mL rotor av Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R
Stort borrhål på 6 x 5mL rotor av Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- För 1 Eppendorf Rör 5,0 ml
- Tillgängliga rotorhålstorlekar: stora och små
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| För användning med (utrustning) | Litet borrhål på 6 x 5mL rotor av Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R |