Läs mer
Eppendorf™ Combitips™ Avancerade tips för Multipette™ Multidispensrar - PCR Clean
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12674607 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
12674607 0,2 ml Paket med 100
12664607 0,1 ml -
12684607 0,5 ml Paket med 100
12694607 1 ml Paket med 100
12614617 10 ml Paket med 100
12624617 5 ml Paket med 100
12604617 2,5 ml Paket med 100
12644617 50 ml Paket med 100
12634617 25 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12674607 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030089774
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer bekväm hantering samtidigt som man förhindrar skador på handskar. Eppendorf; Combitips advanced™ PCR-pipettspetsar uppfyller de ökade kraven på ett modernt laboratorium.
Combitips avancerade ersätter Combitips plus. Fungerar enligt den positiva förskjutningsprincipen, dessa doserar alltid rätt önskad volym, oberoende av vätskedensiteten och dess flödesegenskaper. Arbetet med radioaktiva, aggressiva, giftiga eller smittsamma vätskor blir också säkrare på grund av att den hermetiskt tillslutna kolven förhindrar aerosolkontamination. Den nya individuella färgkodningen underlättar snabb identifiering av önskad spets.
  • Perfekt att använda med alla Eppendorf Repeaters™
  • Nio storlekar erbjuder ett maximalt intervall av volymer med individuell dosering från 0,1 till 50 ml
  • Trattgeometri förhindrar skador på handskar och säkerställer bekväm hantering
  • Den långsträckta designen gör det möjligt för användare att tömma alla standard laboratorierör helt
  • Tillåt för enhandsmanövrering; lättillgänglig dispenserlåda dispenserar bekvämt genom en ränna
  • Utför automatiskt Combitip igenkänning och volymberäkning
  • 3D-design på den övre kanten möjliggör enkel igenkänning
  • Renhetsgrad: PCR Clean Quality - portionering i 4 återförslutbara påsar (25 tips per påse) säkerställer dammfri förvaring
  • Ytterligare renhetsgrader tillgängliga: standard Eppendorf Kvalitet eller Biopur™ (Kat. nr. 13-683-700 till -726)
Idealisk för en rad applikationer, inklusive ELISA , RIA, PCR-uppsättning och allmän provberedning eller andra seriepipetteringsuppgifter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,2 ml
Sterilitet Icke-steril
Färg Kristall
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden PCR Clean (icke-steril)
Formatera Bulk, packad
Tipsstil Förlängd längd, Positiv förskjutning
Förpackning 100 Pk. (4 återförslutbara påsar x 25 st.)
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Ljusblå
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf Multipette
Produktlinje CombiTips Advanced
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet PCR-redo