Läs mer
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipetttips
Produktkod. 12674597 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Ljusblå
Orange
Rött
Violett
Vitt
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod Förpackningsstorlek
12674597 5 ml Blått Paket med 100
12614597 0,1 ml Vitt Paket med 100
12634597 0,2 ml Ljusblå -
12654597 0,5 ml Violett Paket med 100
12644597 1 ml Gult Paket med 100
12664597 2,5 ml Grön Paket med 100
12684597 10 ml Orange Paket med 100
12694597 25 ml Rött Paket med 100
12604607 50 ml ljusgrå Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12674597 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030089669
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Möt de ökade kraven i ett modernt laboratorium med dessa pipetterspetsar. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipetttips gör arbetet med radioaktiva, aggressiva eller giftiga material säkrare. Hermetiskt tillsluten kolv förhindrar aerosolkontamination.
Möt de ökade kraven i ett modernt laboratorium med dessa pipetterspetsar. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipetttips gör arbetet med radioaktiva, aggressiva eller giftiga material säkrare. Hermetiskt tillsluten kolv förhindrar aerosolkontamination.
Combitips avancerade är de idealiska komponenterna för alla Multipettes™ . Den nya individuella färgkodningen underlättar snabb identifiering av önskad spets.
  • Halkmedelsfritt
  • Färgkodad spetsstorlek igenkänning
  • Trattgeometri från cylinder till fälg, förhindrar skador på handskar och säkerställer bekväm hantering
  • Fungerar enligt positiv förskjutningsprincip
  • Avlång design för fullständig tömning av alla vanliga rör
  • Optimerade graderingar för synlighet av vätskevolymen
  • Automatisk Combitip igenkänning och volymberäkning
  • 3D-design på den övre kanten för enkel igenkänning
  • Maximalt intervall som erbjuds av nio volymstorlekar (0,1 till 50 ml)
  • Dammfri förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 5 ml
Sterilitet Sterila
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden Biopur™ (Steril)
Formatera Individuellt inslagna
Tipsstil Förlängd längd, Positiv förskjutning
Förpackning 100 Pk., Individuellt blisterförpackade
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf Multipette
Graderad Ja
Produktlinje CombiTips Advanced
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar