Läs mer
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12694597 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Ljusblå
Orange
Rött
Violett
Vitt
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12694597
Brand: Eppendorf™ 0030089685
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Möt de ökade kraven i ett modernt laboratorium med dessa pipetterspetsar. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipetttips gör arbetet med radioaktiva, aggressiva eller giftiga material säkrare. Hermetiskt tillsluten kolv förhindrar aerosolkontamination.
Möt de ökade kraven i ett modernt laboratorium med dessa pipetterspetsar. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipetttips gör arbetet med radioaktiva, aggressiva eller giftiga material säkrare. Hermetiskt tillsluten kolv förhindrar aerosolkontamination.
Combitips avancerade är de idealiska komponenterna för alla Multipettes™ . Den nya individuella färgkodningen underlättar snabb identifiering av önskad spets.
  • Halkmedelsfritt
  • Färgkodad spetsstorlek igenkänning
  • Trattgeometri från cylinder till fälg, förhindrar skador på handskar och säkerställer bekväm hantering
  • Fungerar enligt positiv förskjutningsprincip
  • Avlång design för fullständig tömning av alla vanliga rör
  • Optimerade graderingar för synlighet av vätskevolymen
  • Automatisk Combitip igenkänning och volymberäkning
  • 3D-design på den övre kanten för enkel igenkänning
  • Maximalt intervall som erbjuds av nio volymstorlekar (0,1 till 50 ml)
  • Dammfri förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 25 mL
Sterilitet Sterila
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden Biopur™ (Steril)
Formatera Individuellt inslagna
Tipsstil Förlängd längd, Positiv förskjutning
Förpackning 100 Pk., Individuellt blisterförpackade
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf Multipette
Graderad Ja
Produktlinje CombiTips Advanced
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar