Läs mer
Eppendorf™ Combitips™ Avancerade tips för Multipette™ Multidispensrar - Eppendorf Kvalitet
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,5 ml
5,0 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Ljusblå
Orange
Rött
Violett
Vitt
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Använd dessa tips för bekväm hantering samtidigt som du förhindrar skador på handskar. Eppendorf Combitips advanced™ Standardpipetterspetsar är optimerade för att möta de ökade kraven i ett modernt laboratorium och erbjuds i tre olika renhetsgrader för att stödja alla tillämpningar.
- Combitips avancerade är de idealiska systemkomponenterna för alla Eppendorf Multipettes
- De 9 volymstorlekarna (0,1 ml– 50 mL) erbjuder ett maximalt utbud av dispenseringsvolymer med steg så låga som 100 nanoliter beroende på Combitip begagnad
- Förlängd Combitips i volymerna 2,5 mL, 5,0 mL och 10 mL gör det möjligt att nå botten av de vanligaste laboratoriekärlen
- En individuell färgkodning underlättar snabb identifiering av önskad Combitips
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Rena påståenden | Eppendorf Kvalitet (icke-steril) |
| Formatera | Bulk, packad |
| Tipsstil | Förlängd längd, Positiv förskjutning |
| Förpackning | 100 Pk. (4 påsar x 25 st.) |
| Produkttyp | Pipetttips |
| Färgkod | ljusgrå |
| Visa mer |