Läs mer
Eppendorf™ Combitips™ Avancerade tips för Multipette™ Multidispensrar - Eppendorf Kvalitet
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12654587 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,5 ml
5,0 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Ljusblå
Orange
Rött
Violett
Vitt
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod unitSize
12654587 1,0 ml Gult Paket med 100
12644587 0,1 ml Vitt -
12684587 0,2 ml Ljusblå Paket med 100
12674587 0,5 ml Violett Paket med 100
12664587 2,5 ml Grön Paket med 100
12694587 5,0 ml Blått Paket med 100
12657636 10 ml Orange Paket med 100
12604597 25 ml Rött Paket med 100
12624597 50 ml ljusgrå Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12654587 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030089430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 SEK
    1250.00 SEK / Paket med 100
    Save 125.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eppendorfs förbrukningsmaterial för alla Eppendorf Multipette™ multidispensrar. Finns i 9 volymstorlekar (0,1 till 50 ml), Combitips avancerad i ''Eppendorf Quality'' dispenserar i steg så låga som 100 ml och är idealiska för en mängd olika standardlabbapplikationer. Finns även i renhetsklasser PCR clean, Biopur™ eller Forensic DNA Grade.
Använd dessa tips för bekväm hantering samtidigt som du förhindrar skador på handskar. Eppendorf Combitips advanced™ Standardpipetterspetsar är optimerade för att möta de ökade kraven i ett modernt laboratorium och erbjuds i tre olika renhetsgrader för att stödja alla tillämpningar.
  • Combitips avancerade är de idealiska systemkomponenterna för alla Eppendorf Multipettes
  • De 9 volymstorlekarna (0,1 ml– 50 mL) erbjuder ett maximalt utbud av dispenseringsvolymer med steg så låga som 100 nanoliter beroende på Combitip begagnad
  • Förlängd Combitips i volymerna 2,5 mL, 5,0 mL och 10 mL gör det möjligt att nå botten av de vanligaste laboratoriekärlen
  • En individuell färgkodning underlättar snabb identifiering av önskad Combitips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1,0 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Formatera Bulk, packad
Tipsstil Förlängd längd, Positiv förskjutning
Förpackning 100 Pk. (4 påsar x 25 st.)
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Gult
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Positive Displacement System
Graderad Ja
Produktlinje CombiTips Advanced
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet