Läs mer
Eppendorf™ Combitips™ Avancerade tips för Multipette™ Multidispensrar - Eppendorf Kvalitet
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4909476 Handla allt Eppendorf Produkter
0.1 mL, Vitt
Volym (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1.0 mL
2.5 mL
5.0 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Färgkod:
Blått
Grön
Gult
Ljusblå
Orange
Rött
Violett
Vitt
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Eppendorfs förbrukningsmaterial för alla Eppendorf Multipette™ multidispensrar. Finns i 9 volymstorlekar (0,1 till 50 ml), Combitips avancerad i ''Eppendorf Quality'' dispenserar i steg så låga som 100 ml och är idealiska för en mängd olika standardlabbapplikationer. Finns även i renhetsklasser PCR clean, Biopur™ eller Forensic DNA Grade.
Använd dessa tips för bekväm hantering samtidigt som du förhindrar skador på handskar. Eppendorf Combitips advanced™ Standardpipetterspetsar är optimerade för att möta de ökade kraven i ett modernt laboratorium och erbjuds i tre olika renhetsgrader för att stödja alla tillämpningar.
  • Combitips avancerade är de idealiska systemkomponenterna för alla Eppendorf Multipettes
  • De 9 volymstorlekarna (0,1 ml– 50 mL) erbjuder ett maximalt utbud av dispenseringsvolymer med steg så låga som 100 nanoliter beroende på Combitip begagnad
  • Förlängd Combitips i volymerna 2,5 mL, 5,0 mL och 10 mL gör det möjligt att nå botten av de vanligaste laboratoriekärlen
  • En individuell färgkodning underlättar snabb identifiering av önskad Combitips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0.1 mL
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
Formatera Bulk, packad
Tipsstil Förlängd längd, Positiv förskjutning
Förpackning 100 Pk. (4 påsar x 25 st.)
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Positivt förskjutningssystem
Graderad Ja
Produktlinje CombiTips Advanced
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Produkttitel
Eppendorf™ Combitips™ Avancerade tips för Multipette™ Multidispensrar - Eppendorf Kvalitet >