Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Bulk - Pipettspetsar
Produktkod. 15660021 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 5 ml
Färgkod:
Violett
Längd (metrisk):
175 mm
Förpackning:
300 tips (3 påsar x 100 tips)
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod Längd (metrisk) Förpackning Förpackningsstorlek
15660021 0,2 till 5 ml Violett 175 mm 300 tips (3 påsar x 100 tips) Paket med 300
1 options
Produktkod. 15660021 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030000650
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Eppendorf epT.I.P.S.™ Bulkförpackningar erbjuder en praktisk lösning med stora volymer med pipettspetsar av ''Eppendorf Quality'' som säkerställer exakta och tillförlitliga mätningar för olika labbapplikationer, ekonomiskt förpackade för inställningar med hög genomströmning.
De ursprungliga, högkvalitativa pipettspetsarna från Eppendorf
  • Original, hög kvalitet Eppendorf pipettspetsar förpackade i återförslutningsbara påsar
  • Finns i storlekar från 10μ L till 10 ml in Eppendorf Kvalitets renhetsgrad
  • epT.I.P.S. Standard 200μ L, 300μ L och 1 000μ L-spetsar finns även färgkodade gult och blått
  • epT.I.P.S. Standardpipettspetsar kan autoklaveras vid 121° C på 20 min.
  • Fina indragna eller förlängda spetsar förenklar arbetet med små volymer
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,2 till 5 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 6,9 tum.
Längd (metrisk) 175 mm
Certifikat och efterlevnad SV ISO 8655
Rena påståenden Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
För användning med (applikation) Pipettering av vätskor
Formatera Bulk
Tipsstil Förlängd längd, Fint avsmalnande
Förpackning 300 tips (3 påsar x 100 tips)
Kvantitet 300 tips (3 påsar x 100)
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Violett
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Luftkuddesystem
Graderad Ja
Produktlinje epT.I.P.S.
Material Polypropen
Visa mer Visa mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.