Läs mer
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Bulk - Pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4813319 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 5 ml
Färgkod:
Violett
Längd (metrisk):
175 mm
Förpackning:
300 tips (3 påsar x 100 tips)
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. 15660021
Brand: Eppendorf™ 0030000650
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eppendorf epT.I.P.S.™ Bulkförpackningar erbjuder en praktisk lösning med stora volymer med pipettspetsar av ''Eppendorf Quality'' som säkerställer exakta och tillförlitliga mätningar för olika labbapplikationer, ekonomiskt förpackade för inställningar med hög genomströmning.
De ursprungliga, högkvalitativa pipettspetsarna från Eppendorf
  • Original, hög kvalitet Eppendorf pipettspetsar förpackade i återförslutningsbara påsar
  • Finns i storlekar från 10μ L till 10 ml in Eppendorf Kvalitets renhetsgrad
  • epT.I.P.S. Standard 200μ L, 300μ L och 1 000μ L-spetsar finns även färgkodade gult och blått
  • epT.I.P.S. Standardpipettspetsar kan autoklaveras vid 121° C på 20 min.
  • Fina indragna eller förlängda spetsar förenklar arbetet med små volymer
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volym (metrisk) 0,2 till 5 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 6,9 tum.
Längd (metrisk) 175 mm
Certifikat och efterlevnad SV ISO 8655
Rena påståenden Eppendorf Kvalitet (icke-steril)
För användning med (applikation) Pipettering av vätskor
Formatera Bulk
Tipsstil Förlängd längd, Fint avsmalnande
Förpackning 300 tips (3 påsar x 100 tips)
Kvantitet 300 tips (3 påsar x 100)
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Violett
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Air-Cushion System
Graderad Ja
Produktlinje epT.I.P.S.