Läs mer
Eppendorf™ FA-45-6-30 rotoradaptrar
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 5 ml koniskt rör
1 x 5 ml rör
13 x 100 mm rör
13 x 75 mm rör
16 x 100 mm rör
16 x 75 mm rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- FA-45-6-30 rotoradaptrar
- För volymer upp till 50 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Kapacitet | 13 x 100 mm rör |
| För användning med (utrustning) | Rotor för 5804/5810 centrifug |
| Fartyg per adapter | 1 rör |