Läs mer
Eppendorf™ FA-45-6-30 rotoradaptrar
Produktkod. 13266599 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 5 ml koniskt rör
1 x 5 ml rör
13 x 100 mm rör
13 x 75 mm rör
16 x 100 mm rör
16 x 75 mm rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 13266599
Brand: Eppendorf™ 5820727004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För volymer upp till 50 ml
  • FA-45-6-30 rotoradaptrar
  • För volymer upp till 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Kapacitet 16 x 100 mm rör
För användning med (utrustning) Rotor för 5804/5810 centrifug
Fartyg per adapter 1 rör