Beskrivning
- Kräver Eppendorf värmeförseglare (kat. nr. E5390 000 016)
- Transparent värmeförseglingsfilm möjliggör provövervakning i plattorna
- Aluminiumbelagda, värmeförseglande folier finns i avdragbara eller genomstickbara versioner
- Folieborttagningsverktyg tar bort värmeförseglad film och folier helt
- Certifierad fri från DNA-, DNas-, RNas- och PCR-hämmare
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium, polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal per förpackning | 100 Pk. |
| För användning med (applikation) | Värmeförseglande PCR-folie för försegling av plattor, rekommenderas speciellt för låga reaktionsvolymer, bästa skydd mot avdunstning |
| För användning med (utrustning) | Automatiserade system |
| Produkttyp | PCR-folie |
| Certifierat RNAse- och DNAse-fria | Ja |
| Temperaturområde (metriskt) | -80 °C till +100 °C |