Läs mer
Eppendorf™ Värmeförseglingsfilm och -folier
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11833432 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Produkttyp:
Förvaringsfilm
PCR-film
PCR-folie
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
11833432 PCR-film Paket med 100
11518663 Förvaringsfilm Paket med 100
11508663 PCR-folie Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11833432 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030127838
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa 100 % hermetisk tätning, eliminera avdunstning och förhindra korskontaminering
  • Kräver Eppendorf värmeförseglare (kat. nr. E5390 000 016)
  • Transparent värmeförseglingsfilm möjliggör provövervakning i plattorna
  • Aluminiumbelagda, värmeförseglande folier finns i avdragbara eller genomstickbara versioner
  • Folieborttagningsverktyg tar bort värmeförseglad film och folier helt
  • Certifierad fri från DNA-, DNas-, RNas- och PCR-hämmare
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polyester, polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal per förpackning 100
För användning med (applikation) Hermetisk försegling av PCR-plattor, speciellt rekommenderad för låga reaktionsvolymer, bästa skydd mot avdunstning
Produkttyp PCR-film
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +100 °C