Läs mer
Eppendorf™ Värmeförseglingsfilm och -folier
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-152349 Handla allt Eppendorf Produkter
Produkttyp:
Förvaringsfilm
PCR-film
PCR-folie
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11518663
Brand: Eppendorf™ 0030127870
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa 100 % hermetisk tätning, eliminera avdunstning och förhindra korskontaminering
  • Kräver Eppendorf värmeförseglare (kat. nr. E5390 000 016)
  • Transparent värmeförseglingsfilm möjliggör provövervakning i plattorna
  • Aluminiumbelagda, värmeförseglande folier finns i avdragbara eller genomstickbara versioner
  • Folieborttagningsverktyg tar bort värmeförseglad film och folier helt
  • Certifierad fri från DNA-, DNas-, RNas- och PCR-hämmare
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal per förpackning 100 Pk.
För användning med (applikation) Höghållfast lim som bildar täta tätningar för att minimera provavdunstning
Produkttyp Förvaringsfilm
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja