Läs mer
Eppendorf™ HeatSealer S100 tillbehör, plattadaptrar
Produktkod. 15713155 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Produkttyp:
High Profile Adapter
Lågprofiladapter
PCR Plate Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15713155 PCR Plate Adapter Varje
15723155 High Profile Adapter Varje
15703155 Lågprofiladapter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15713155 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5391070026
I lager
För användning med HeatSealer S100
  • Hermetisk tätning av flerbrunnsplattor
  • Eliminerar avdunstning i PCR, vilket minskar korskontaminering
  • Tätar 96- och 384-brunnars plattor
  • Integrerad termostat förhindrar överhettning
  • Förbättrad mekanik för ännu enklare tätning
  • PCR Plate Adapter ingår
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wattal 320 W
För användning med (utrustning) HeatSealer S100
Tätningstemperaturområde 170 °C
Produkttyp PCR Plate Adapter