Beskrivning
- Hermetisk tätning av flerbrunnsplattor
- Eliminerar avdunstning i PCR, vilket minskar korskontaminering
- Tätar 96- och 384-brunnars plattor
- Integrerad termostat förhindrar överhettning
- Förbättrad mekanik för ännu enklare tätning
- PCR Plate Adapter ingår
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Wattal | 320 W |
| För användning med (utrustning) | HeatSealer S100 |
| Tätningstemperaturområde | 170 °C |
| Produkttyp | High Profile Adapter |