Description
- Hermetisk tätning av flerbrunnsplattor
- Eliminerar avdunstning i PCR, vilket minskar korskontaminering
- Tätar 96- och 384-brunnars plattor
- Integrerad termostat förhindrar överhettning
- Förbättrad mekanik för ännu enklare tätning
- PCR Plate Adapter ingår
Warranty
Två år
Specifications
Specifications
| Wattal | 350 W |
| För användning med (utrustning) | HeatSealer S200 |
| Tätningstemperaturområde | 125 °C till 200 °C i steg om °1 C |
| Produkttyp | High Profile Adapter |