Läs mer
Eppendorf™ HeatSealer S200 tillbehör, plattadaptrar
Produktkod. 15753155 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Produkttyp:
High Profile Adapter
Lågprofiladapter
PCR Plate Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15753155 PCR Plate Adapter Varje
15733155 High Profile Adapter Varje
15743155 Lågprofiladapter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15753155 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5392070038
I lager
För användning med HeatSealer S200
  • Hermetisk tätning av flerbrunnsplattor
  • Eliminerar avdunstning i PCR, vilket minskar korskontaminering
  • Tätar 96- och 384-brunnars plattor
  • Integrerad termostat förhindrar överhettning
  • Förbättrad mekanik för ännu enklare tätning
  • PCR Plate Adapter ingår
Garanti
Två år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wattal 350 W
För användning med (utrustning) HeatSealer S200
Tätningstemperaturområde 125 °C till 200 °C i steg om °1 C
Produkttyp PCR Plate Adapter