Läs mer
Eppendorf™ PCR Cap Strips, Flat
Produktkod. 10742097 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kvantitet:
120-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10742097 120-pack Paket med 120
1 options
Produktkod. 10742097 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030124847
I lager
Alla fördelar med vita reflekterande brunnar i PCR-rörformat
  • Remsor med åtta mikrokapsyler för 0,1 och 0,2 ml brunnar
  • Enkel och snabb försegling av Eppendorf twin.tec PCR-plattor, PCR-remsor och andra standardplattor med flera brunnar
  • Flat Cap Strips är lämpliga för realtids-PCR
  • Autoklaverbar (121° C, 20 min)
  • Certifierad fri från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Humant DNA, DNas, RNas, PCR-hämmare fritt
Kvantitet 120-pack
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) 0,1 och 0,2 ml rörremsor, PCR-plattor och andra standardplattor med flera brunnar genom att ge enkel och effektiv tätning
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Platt mössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera 10 x 12 remsor
Produkttyp 8-Strip Flat Cap (inga rör)