Läs mer
Eppendorf™ Rotor för centrifuger 5430 / 5430 R
Produktkod. 13266938 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
16 x 5,0 ml Eppendorf-rör
24 x 1,5/2,0 ml rör
6 x 15/50 ml konisk eller 12 x Vacutainer™ rör
64 x 0,2 ml datorR-rör
Max. RCF:
13 543 x g
16 049 x g
21 191 x g
7 745 x g
Max. Hastighet:
11 800 varv/min
12 700 varv/min
14 200 varv/min
7 830 varv/min
Inkluderar:
Rotorlock
Rotorlock och datorR remsadapter
Skydd
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Max. RCF Max. Hastighet Inkluderar Förpackningsstorlek
13266938 24 x 1,5/2,0 ml rör 16 049 x g 12 700 varv/min Rotorlock Varje
10665753 64 x 0,2 ml datorR-rör 13 543 x g 11 800 varv/min Rotorlock och datorR remsadapter Varje
10368522 6 x 15/50 ml konisk eller 12 x Vacutainer™ rör 7 745 x g 7 830 varv/min Rotorlock Varje
13206589 16 x 5,0 ml Eppendorf-rör 21 191 x g 14 200 varv/min Skydd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13266938 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5427757007
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-02-2027
Innehåller
Lid (see details for type)
Eppendorf Rotor för centrifuger 5430/5430 R, precision i kärnan. Maximera din centrifugs potential med rotorer tillverkade för effektivitet. Skräddarsy dina experiment med olika kapaciteter och hastigheter, för att säkerställa optimal provbearbetning.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, skopor, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C,°20 min).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
  • Aerosoltäta och PTFE-belagda alternativ finns tillgängliga.
Certifikat
Aerosoltäta rotorer är testade och certifierade av Health Protection Agency (Porton Down, Storbritannien)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S-24-11-AT, Aerosoltät - inkluderar rotorlock
Material Aluminium
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 24 x 1,5/2,0 ml rör
Max. RCF 16 049 x g
Max. Hastighet 12 700 varv/min
För användning med (utrustning) centrifuger 5430 / 5430 R
Vinkel 90°
Inkluderar Rotorlock
Antal platser 24