Beskrivning
- Anmärkningsvärd mångsidighet med 12 olika rotorer
- Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
- Menystyrd, flerspråkig manövermeny (engelska, tyska, franska, spanska) med stor bakgrundsbelyst display
- 5 programnycklar för enkel åtkomst till rutinprogram
- Sparar upp till 50 användardefinierade program
- Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximerad driftsäkerhet
- Eppendorf QuickLock™ –System för att snabbt öppna och stänga rotorlocket
Beställningsinfo
Mått: 16,8 l x 13,2 W x 10 tum H (42 x 33 x 25 cm), Nettovikt: 63,8 lb. (29 kg). De flesta modellerna levereras med en rotor, andra rotorer finns tillgängliga separat. Kylda modeller finns tillgängliga separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 48 x 1,5/2,0 ml, (6 x 15/50 ml, 2 x MTP) |
| Max. Hastighet | 17,500 rpm |
| Max. RCF | 30,130 x g |
| Visa | Stor, starkt upplyst LCD |
| Höjd (engelska) Exteriör | 9,8 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 25 cm |
| Längd (engelska) Exteriör | 16,8 tum |
| Längd (metrisk) Exteriör | 42 cm |
| Timer | 30 sek till 99:59 tim, funktion för kontinuerlig körning |
| Bredd (engelska) Exteriör | 11,2 tum |
| Visa mer |