Läs mer
Eppendorf™ Centrifuge 5430 - Mikrocentrifug
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10286132 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
30 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
10286132 30 x 2 ml Varje
1 options
Produktkod. 10286132 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5427000216
Unik crossover-modell kombinerar mikrocentrifugkapacitet med sofistikerade funktioner och kontroller.
Snurrar mikro-, PCR- och kryogena rör som en mikrocentrifug. Hanterar mikroplattor och koniska rör som en större centrifug. Åtta rotoralternativ gör detta till en mångsidig artist i labbet eller kylrummet. Ventilerad.
  • Kapacitet: 300 ml (6 x 50 ml), 60 ml (30 x 2,0 ml) eller 2 x mikroplattor
  • Max. hastighet/RCF: 17 500 rpm/30 130 xg
  • Menystyrd drift med stor bakgrundsbelyst LCD-display
  • Variabel hastighetskontroll från 100 till 17 500 rpm i ökning om 100 rpm
  • Timer: 30 sek. till 99 timmar. 59 min. med HOLD för kontinuerlig körning
  • 50-programsminne med 5 tangenter för återkallning av rutinprogram med en knapptryckning
  • Valbart menyspråk (engelska, franska, spanska eller tyska)
  • 'At-Spin''-funktioner, justerbart slutlarm, justerbart SHORT-SPIN, hastighetsparameterlås
  • Kompakt fotavtryck
Säkerhetsfunktioner
  • Automatisk rotorigenkänning med hastighetsbegränsning
  • Detektering av lastobalans
  • Lockstängning med ett finger
  • Mjuk bromsfunktion för att skydda ömtåliga prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 30 x 2 ml
Max. Hastighet 17,500 rpm
Max. RCF 30,130 x g
Visa LCD
Höjd (engelska) Exteriör 10 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 25 cm
Längd (engelska) Exteriör 16,8 tum
Längd (metrisk) Exteriör 42 cm
Bredd (engelska) Exteriör 13,2 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 33 cm
Inkluderar 30 x 2,0 mL Aerosoltät rotor
Säkerhetsfunktioner Automatisk rotorigenkänning med hastighetsbegränsning. Detektering av lastobalans. Lockstängning med ett finger. Mjuk bromsfunktion för att skydda ömtåliga prover.
Ventilerad Ja
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Controllertyp Knappsats
Maximalt kraftområde 30 000 till 39 999 x g
Maximalt hastighetsområde 17 000 till 17 999 rpm
Rotor ingår Ja
Kylt Nej
Profil (acceleration/bromsning) Variabel hastighetskontroll från 100 till 17 500 rpm i ökning om 100 rpm
Körtid 30 sek till 99 timmar 59 min med HOlD
Mått (HWD) 10 x 13,2 x 16,8 tum (25 x 33 x 42 cm)
Nettovikt 63.8 lb. (29 kg)
Programlagring 50-programsminne med 5 tangenter för återkallning av rutinprogram med en knapptryckning