Beskrivning
- Anmärkningsvärd mångsidighet med 12 olika rotorer.
- Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning.
- Menystyrd, flerspråkig manövermeny (engelska, tyska, franska, spanska) med stor bakgrundsbelyst display.
- 5 programnycklar för enkel åtkomst till rutinprogram.
- Sparar upp till 50 användardefinierade program.
- Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximerad driftsäkerhet.
- Eppendorf Quicklock™– System för att snabbt öppna och stänga rotorlocket.
- Den patenterade kompressorteknologin minskar vibrationer och skyddar dina prover.
- Kontinuerlig kylning håller en konstant temperatur efter att körningen har avslutats– dina prover förblir kylda.
- FastTemp pro™ funktion för programmerbar förkylning efter dag och tid.
- ECO-avstängning aktiveras efter 8 timmar utan användning för att minska energiförbrukningen (37 % över natten) och förlänga kompressorns livslängd (kan avaktiveras i menyn).
- Inbyggt kondensavlopp för att eliminera vattenansamling.
Beställningsinfo
Mått: 16,8 l x 13,2 W x 10 tum H (42 x 33 x 25 cm), Nettovikt: 63,8 lb. (29 kg). De flesta modellerna levereras med en rotor, andra rotorer finns tillgängliga separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 48 x 1,5/2,0 ml, (6 x 15/50 ml, 2 x MTP) |
| Max. Hastighet | 17,500 rpm |
| Max. RCF | 30,130 x g |
| Visa | Stor, starkt upplyst LCD |
| Höjd (engelska) Exteriör | 11,7 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 29 cm |
| Timer | 30 sek till 99:59 tim, funktion för kontinuerlig körning |
| Bredd (engelska) Exteriör | 15 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 38 cm |
| Temperaturområde | -11 °C till +40 °C |
| Visa mer |