Läs mer
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Laddar om
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 20μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Kvantitet:
480 spetsar (10 fack x 48 spetsar)
960 spetsar (10 fack x 96 spetsar)
960 spetsar (10 ställ x 96 spetsar)
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 960
Beskrivning
- Minskat avfall jämfört med engångsställ
- Påfyllningsbrickorna kan autoklaveras upp till 121 C, °i förpackning och utan folie, för efterföljande användning
- Påfyllningssystemet, beroende på spetsstorlek, är förpackat som antingen dubbelsidigt eller i stapelform
- Finns i renhetsgrader av Eppendorf Kvalitet och PCR ren
- Färgkodade brickor för enkel identifiering av volym och pipett
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 till 1250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Färg | Naturlig |
| Rack färg | Mörkgrön |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 103mm |
| Rena påståenden | Eppendorf Quality™ |
| Förpackning | Laddar om |
| Kvantitet | 960 spetsar (10 fack x 96 spetsar) |
| Färgkod | Mörkgrön |
| Visa mer |