Läs mer
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Laddar om
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15861495 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 20μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Kvantitet:
480 spetsar (10 fack x 48 spetsar)
960 spetsar (10 fack x 96 spetsar)
960 spetsar (10 ställ x 96 spetsar)
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 960
Produktkod. 15861495
Brand: Eppendorf™ 0030073398
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Omladdningar är den perfekta kombinationen som resulterar i reducerad spetsfästning och utkastning med fullständig tätning.
  • Minskat avfall jämfört med engångsställ
  • Påfyllningsbrickorna kan autoklaveras upp till 121 C, °i förpackning och utan folie, för efterföljande användning
  • Påfyllningssystemet, beroende på spetsstorlek, är förpackat som antingen dubbelsidigt eller i stapelform
  • Finns i renhetsgrader av Eppendorf Kvalitet och PCR ren
  • Färgkodade brickor för enkel identifiering av volym och pipett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 20μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Färg Naturlig
Rack färg Mellan grå
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 40mm
Rena påståenden Eppendorf Quality™
Förpackning Laddar om
Kvantitet 960 spetsar (10 fack x 96 spetsar)
Färgkod Mellangrå
Produktlinje epT.I.P.S.