Beskrivning
- Minskat avfall jämfört med engångsställ
- Påfyllningsbrickorna kan autoklaveras upp till 121 C, °i förpackning och utan folie, för efterföljande användning
- Påfyllningssystemet, beroende på spetsstorlek, är förpackat som antingen dubbelsidigt eller i stapelform
- Finns i renhetsgrader av Eppendorf Kvalitet och PCR ren
- Färgkodade brickor för enkel identifiering av volym och pipett
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 20 till 300μ l |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Färg | Naturlig |
| Rack färg | Orange |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 55mm |
| Rena påståenden | Eppendorf Quality™ |
| Förpackning | Laddar om |
| Kvantitet | 960 spetsar (10 fack x 96 spetsar) |
| Färgkod | Orange |
| Visa mer |