Läs mer
Eppendorf™ Uppladdningsbart batteri för Easypet™ 3 elektronisk pipettkontroll
Handla allt Eppendorf ProdukterBeskrivning
Ladda medan du pipetterar med detta uppladdningsbara batteri för Easypet 3 elektronisk pipettkontroll
- Litium polymer batteri
- Kapacitet: 1 100 mAh/ 3,7V
- Laddningstid: Cirka 3 timmar
Beställningsinfo
Finns även: Easypet 3 elektronisk pipettkontroll (kat. nr. 12-654-100); membranfilter, 0,45 μm och 0,2 μm (kat. nr. 12-654-101, -102)
Specifikationer
Specifikationer
| Batterityp | litiumjon |
| För användning med | Easypet 3 |
| Typ | Ersättningsbatteri |
| För användning med (utrustning) | Easypet™ 3 elektronisk pipettkontroll |
| Spänning | 3.7 V |
| Amperage | 1100 mA |