Beskrivning
- Integrerat pipetteringssystem med intern RFID-teknik
- Serienumret är tryckt på flera komponenter i pipetten
- Färgkodad och volymmärkt pipett för snabb identifiering av volymstorlek/spetsstorlek
- Rund övre del av pipetten gör det möjligt att arbeta i alla lägen
- Fyrsiffrig display för exakt, snabb och säker volyminställning (volymlås ingår)
- Fjäderbelastad spetskon minskar ansträngningen under drift/utkastning
- Stabilt övre handtag, rörliga delar och yttre kanter i rostfritt stål gör pipetten robust
- Hög flexibilitet med möjlighet att ta bort enstaka koner
- Säkerställer kontinuerlig identisk pipettuppriktning under arbetsprocessen
- Helt autoklaverbar pipett med slät yta och få grova kanter
- Enknappsmanövrering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Diverse |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Referens |
| Typ | 3-pipett Multipack |
| Volym (metrisk) | 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l |
| Inkluderar | 3 pipetter: Referens™ 2 1-kanaler variabel, 1 x epT.I.P.S™ Låda 2.0, 2 x epT.I.P.S provpåsar, kulspetspenna |
| Förpackningstyp | epT.I.P.S Box 2.0 |
| Kvantitet | 3 x 96 tips |