Description
- Integrerat pipetteringssystem med intern RFID-teknik
- Serienumret är tryckt på flera komponenter i pipetten
- Färgkodad och volymmärkt pipett för snabb identifiering av volymstorlek/spetsstorlek
- Rund övre del av pipetten gör det möjligt att arbeta i alla lägen
- Fyrsiffrig display för exakt, snabb och säker volyminställning (volymlås ingår)
- Fjäderbelastad spetskon minskar ansträngningen under drift/utkastning
- Stabilt övre handtag, rörliga delar och yttre kanter i rostfritt stål gör pipetten robust
- Hög flexibilitet med möjlighet att ta bort enstaka koner
- Säkerställer kontinuerlig identisk pipettuppriktning under arbetsprocessen
- Helt autoklaverbar pipett med slät yta och få grova kanter
- Enknappsmanövrering
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Serienummerspecifikt certifikat |
| Kompatibla tips | Universalspetsar, epT.I.P.S™ , ep Dualfilter TIPS™ |
| Beskrivning | Användning med en knapp |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Diverse |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen, polykarbonat, polyeterimid |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Referens 2 |
| Typ | Manuella pipetter, sats om 6 |
| Show More |