Läs mer
Eppendorf Hänvisning™ 2, mekanisk enkanalerpipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15723489 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5μ l
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 10μ l
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
Färg:
Blå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Röd
Turkos knapp
Violett
Ökar:
0,002μ l
0,01μ l
0,02μ l
0,1μ l
0,2μ l
1μ l
2μ l
5μ l
10μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Ökar unitSize
15723489 0,5 till 5 ml Violett 5μ l Varje
15743479 0,5 till 10μ l Mellangrå 0,01μ l Varje
15733479 0,1 till 2,5μ l Mörkgrå 0,002μ l Varje
15753479 2 till 20μ l Ljusgrå 0,02μ l Varje
15763479 2 till 20μ l Gul 0,02μ l Varje
15773479 10 till 100μ l Gul 0,1μ l Varje
15783479 20 till 200μ l Gul 0,2μ l Varje
15793479 30 till 300μ l Orange 0,2μ l Varje
15703489 100 till 1 000μ l Blå 1μ l Varje
15713489 0,25 till 2,5 ml Röd 2μ l Varje
15733489 1 till 10 ml Turkos knapp 10μ l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15723489 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 4924000100
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera risken för aerosolkontamination och minska tumbelastningen med dessa pipetter med variabel volym. Eppendorf™ Hänvisning™ 2 Pipetter med variabel volym är idealiska för pipettering och blandning av vätskor, fyllning av plattor, geler och reaktionskärl samt fasextraktion och avlägsnande av supernatanter.
  • Integrerat pipetteringssystem med intern RFID-teknik
  • Serienumret är tryckt på flera komponenter i pipetten
  • Färgkodad och volymmärkt pipett för snabb identifiering av volymstorlek/spetsstorlek
  • Rund övre del av pipetten gör det möjligt att arbeta i alla lägen
  • Fyrsiffrig display för exakt, snabb och säker volyminställning (volymlås ingår)
  • Fjäderbelastad spetskon minskar ansträngningen under drift/utkastning
  • Stabilt övre handtag, rörliga delar och yttre kanter i rostfritt stål gör pipetten robust
  • Hög flexibilitet med möjlighet att ta bort enstaka koner
  • Säkerställer kontinuerlig identisk pipettuppriktning under arbetsprocessen
  • Helt autoklaverbar pipett med slät yta och få grova kanter
  • Enknappsmanövrering
  • Har fjäderbelastad spetskon, rörliga delar, ytterkanter i rostfritt stål med anpassningsbar etikettyta
  • Ergonomisk hantering med minskad driftansträngning
  • Enkel och snabb spetsutkastning med aktiv aerosolreduktion
  • Minska repetitiva belastningsskador genom att inte behöva flytta tummen i sidled
  • Haptisk återkoppling före spetsutkastning
  • Hög precision och noggrannhet ger tillförlitliga pipetteringsresultat
  • Användarvänlig sekundär justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Violett
För användning med 5 ml pipettspets
Antal kanaler 1
Produktlinje Referens 2
Typ Pipett
Volym (metrisk) 0,5 till 5 ml
För användning med (utrustning) 5 ml pipettspetsar
Inkluderar epT.I.P.S.™ Provpåse med 10 pipettspetsar
Ökar 5μ l