Läs mer
Eppendorf™ Forskning™ plus mekanisk flerkanalerpipett
Produktkod. 15713479 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
10 till 100μ l
120 till 1 200μ l
30 till 300μ l
5 till 100μ l
Antal kanaler:
8
12
16
24
Färg:
Gul
Ljusgul
Ljusrosa
Mellangrå
Mörkgrön
Orange
Inkluderar:
ep.T.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar
epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar
epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler Färg Inkluderar Förpackningsstorlek
15713479 30 till 300μ l 8 Orange epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
15773469 0,5 till 10μ l 8 Mellangrå ep.T.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
15793469 10 till 100μ l 8 Gul epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
15783469 0,5 till 10μ l 12 Mellangrå epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
15703479 10 till 100μ l 12 Gul epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
15723479 30 till 300μ l 12 Orange epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
16212401 120 till 1 200μ l 8 Mörkgrön epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar -
16262421 120 till 1 200μ l 12 Mörkgrön epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar Varje
16202401 5 till 100μ l 24 Ljusgul epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar -
16282391 1 till 20μ l 24 Ljusrosa epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar -
16292391 5 till 100μ l 16 Ljusgul epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar Varje
16272391 1 till 20μ l 16 Ljusrosa epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15713479 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3125000052
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Anpassa för specifika vätskor eller andra yttre förhållanden med dessa ultralätta helt autoklaverbara pipetter. Forskning™ plus Mekaniska flerkanalpipetter har en fjäderbelastad spetskon, ett sekundärt justeringsalternativ och en förbättrad volymdisplay.
  • Volymjusteringsfunktionen gör att önskad volym kan nås med några snabba varv
  • Kontrollknapp och utmatares låga manöverkraft är placerade för ergonomi
  • 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform
  • Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer
  • Använder välkänt PhysioCare koncept™ minskar således belastningen på hand och arm under pipettering, upprätthåller våg, minimal användaransträngning
  • Snabblås gör den nedre delen särskilt lätt att ta bort och serva (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
  • Fjäderbelastad spetskon främjar tät passform mot spetsen (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
  • Har förmåga att autoklaveras utan att demonteras
Användningar
  • Pipettering av vätskor
  • Blanda vätskor
  • Fyllning av plattor, geler och reaktionskärl
  • Fasextraktion och avlägsnande av supernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2,5 % vid 30 μl,± 1 % vid 150 μl,± 0,6 % vid 300 μl
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
Antal kanaler 8
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 30 till 300μ l
Visa 4 siffror
Finger stil Ergonomi
Inkluderar epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar
Ökar 0,2μ l