Beskrivning
- Volymjusteringsfunktionen gör att önskad volym kan nås med några snabba varv
- Kontrollknapp och utmatares låga manöverkraft är placerade för ergonomi
- 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform
- Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer
- Använder välkänt PhysioCare koncept™ minskar således belastningen på hand och arm under pipettering, upprätthåller våg, minimal användaransträngning
- Snabblås gör den nedre delen särskilt lätt att ta bort och serva (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
- Fjäderbelastad spetskon främjar tät passform mot spetsen (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
- Har förmåga att autoklaveras utan att demonteras
Användningar
- Pipettering av vätskor
- Blanda vätskor
- Fyllning av plattor, geler och reaktionskärl
- Fasextraktion och avlägsnande av supernatanter
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±8 % vid 0,5 μl,± 2,5 % vid 1 μl,± 1,5 % vid 5 μl,± 1 % vid 10 μl |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Mellangrå |
| Antal kanaler | 12 |
| Typ | Mekanisk pipett |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10μ l |
| Visa | 4 siffror |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkluderar | epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar |
| Ökar | 0,5, 1, 5, 10μ l |