Läs mer
Eppendorf™ Forskning™ plus mekanisk flerkanalerpipett
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
10 till 100μ l
120 till 1 200μ l
30 till 300μ l
5 till 100μ l
Antal kanaler:
8
12
16
24
Färg:
Gul
Ljusgul
Ljusrosa
Mellangrå
Mörkgrön
Orange
Inkluderar:
ep.T.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar
epT.I.P.S.™ Box 2.0 med 384 pipettspetsar
epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar
missing translation for 'unitSize'
Varje
Descrizione
- Volymjusteringsfunktionen gör att önskad volym kan nås med några snabba varv
- Kontrollknapp och utmatares låga manöverkraft är placerade för ergonomi
- 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform
- Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer
- Använder välkänt PhysioCare koncept™ minskar således belastningen på hand och arm under pipettering, upprätthåller våg, minimal användaransträngning
- Snabblås gör den nedre delen särskilt lätt att ta bort och serva (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
- Fjäderbelastad spetskon främjar tät passform mot spetsen (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
- Har förmåga att autoklaveras utan att demonteras
Användningar
- Pipettering av vätskor
- Blanda vätskor
- Fyllning av plattor, geler och reaktionskärl
- Fasextraktion och avlägsnande av supernatanter
Specifica
Specifica
| Batterityp | Hold (Håll) |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Ljusgul |
| Modell | Research Plus |
| Antal kanaler | 24 |
| Produktlinje | Research Plus |
| Typ | Mekanisk pipett |
| Volym (metrisk) | 5 till 100μ l |
| Visa | 4 siffror |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto