Beskrivning
- Volymjusteringsfunktionen gör att önskad volym kan nås med några snabba varv
- Kontrollknapp och utmatares låga manöverkraft är placerade för ergonomi
- 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform
- Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer
- Använder välkänt PhysioCare koncept™ minskar således belastningen på hand och arm under pipettering, upprätthåller våg, minimal användaransträngning
- Snabblås gör den nedre delen särskilt lätt att ta bort och serva (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
- Fjäderbelastad spetskon främjar tät passform mot spetsen (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
- Har förmåga att autoklaveras utan att demonteras
Användningar
- Pipettering av vätskor
- Blanda vätskor
- Fyllning av plattor, geler och reaktionskärl
- Fasextraktion och avlägsnande av supernatanter
Specifikationer
Specifikationer
| Batterityp | Hold (Håll) |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Mörkgrön |
| Modell | Research Plus |
| Antal kanaler | 8 |
| Typ | Mekanisk pipett |
| Volym (metrisk) | 120 till 1 200μ l |
| Visa | 4 siffror |
| Finger stil | Ergonomi |
| Visa mer |